0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Methenamine
Hexamethylenetetramine for synthesis
Hexamethylenetetramine for synthesis
:
Bernd Kraft
Hexamethylenetetramine for synthesis
:
Bernd Kraft
:
100-97-0
:
:
C₆H₁₂N₄
:
MFCD00006895
:
13,05994
:
280 °C
:
1.33 g/cm³ (20 °C)
:
250 °C
:
Ambient
:
202-905-8
:
4.1,III
:
140.19 g/mol
:
1328
:
GHS02
:
GHS07