Woulff'sche Flaschen
, , 110 mm, 185 mm, Zwei Seitenhälse mit GL-18-Gewinde, Mittelhals mit GL-25-Gewinde
Catalog # WITG5.802.001
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas 3.3.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zwei Seitenhälse mit GL 18-Gewinde, Mittelhals mit GL 25-Gewinde. Mit Bodenrohr mit Schraubverschluss und Olive für den Schlauchanschluss.
:
:
:
:
:
Specifications
- Ext.Ø:110 mm
- Höhe:185 mm
- Hals:Zwei Seitenhälse mit GL-18-Gewinde, Mittelhals mit GL-25-Gewinde



