Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
Rotary evaporator, large scale, Rotavapor® R-250 EX
Rotary evaporator, large scale, Rotavapor® R-250 EX
Supplier:  BUCHI
Certificates
undefined
Rotary evaporator, large scale, Rotavapor® R-250 EX
Supplier:  BUCHI

Specifications

  • Catalog No:
  • BUCH8621G511
  • BUCH8621G521
  • BUCH8621G512
  • BUCH8621G541
  • BUCH8621G522
  • BUCH8621G551
  • BUCH8621G542
  • BUCH8621G552
  • BUCH8610G541
  • BUCH8610G522
  • BUCH8610D541
  • BUCH8610D522
  • BUCH8610D551
  • BUCH8610D542
  • BUCH8610D580
  • BUCH8610D552
  • BUCH8610G512
  • BUCH8610G511
  • BUCH8610G521
  • BUCH8610D521
  • BUCH8610C512
  • BUCH8610C511
  • BUCH8610C522
  • BUCH8610C521
  • BUCH8610C542
  • BUCH8610C541
  • BUCH8610C552
  • BUCH8610C551
  • BUCH8610D512
  • BUCH8610D511
  • BUCH8611C551
  • BUCH8611C542
  • BUCH8611D511
  • BUCH8611C552
  • BUCH8610G552
  • BUCH8611C512
  • BUCH8611C511
  • BUCH8620D541
  • BUCH8611C522
  • BUCH8620D522
  • BUCH8611C521
  • BUCH8620D551
  • BUCH8620D542
  • BUCH8611C541
  • BUCH8620D580
  • BUCH8620D552
  • BUCH8620G512
  • BUCH8620G511
  • BUCH8620G522
  • BUCH8620G521
  • BUCH8610G551
  • BUCH8610G542
  • BUCH8620C512
  • BUCH8620C522
  • BUCH8620C521
  • BUCH8620C542
  • BUCH8620C541
  • BUCH8620C552
  • BUCH8620C551
  • BUCH8620D512
  • BUCH8620D511
  • BUCH8620D521
  • BUCH8611G542
  • BUCH8611G541
  • BUCH8611G552
  • BUCH8621C552
  • BUCH8611G551
  • BUCH8621C551
  • BUCH8621D512
  • BUCH8621D511
  • BUCH8620C511
  • BUCH8621D522
  • BUCH8621D521
  • BUCH8621D542
  • BUCH8621D541
  • BUCH8621D552
  • BUCH8621D551
  • BUCH8611D552
  • BUCH8611G512
  • BUCH8611G511
  • BUCH8611G522
  • BUCH8611G521
  • BUCH8611D521
  • BUCH8611D512
  • BUCH8620G541
  • BUCH8611D541
  • BUCH8611D522
  • BUCH8611D551
  • BUCH8620G551
  • BUCH8611D542
  • BUCH8620G542
  • BUCH8621C511
  • BUCH8620G552
  • BUCH8621C521
  • BUCH8621C512
  • BUCH8621C541
  • BUCH8621C522
  • BUCH8621C542
  • Model:
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • R-250 EX
  • Rotation speed:
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • Heating capacity:
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • 6600 W
  • Cooling surface:
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Two or three condensate coolers of 0,6 m² each, distillate cooler 0,08 m²
  • Bath W×D×H:
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • Ø 610×320 mm
  • W×D×H:
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • 1410×850×2100/2260/2300 mm
  • Weight:
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • 285 - 295 kg (depending on glass assembly)
  • Temperature range:
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)
  • Ambient…+150 °C (T3) / ambient…+135 °C (T4)

Specifications