ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa 892
Chemical resistant gloves, Showa 892
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Showa 892
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0179
  • 112-0176
  • 112-0177
  • 112-0178
  • 112-0175
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS
  • EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS