Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Catalog # JOBIJYICP-MG
Supplier: JOBIN YVON EMISSION
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Magnesium
- Symbol:Mg