ContactUsLinkComponent
Sodium chloride, Supelco®
Sodium chloride, Supelco®
  SUPL71387-25G
 :  Merck
 :  
Sodium chloride, Supelco®
  SUPL71387-25G
 :  Merck
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :58.44 g/mol
 :14,08599
 :1413 °C (1013 hPa)
 :801 °C
 :2.16 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-598-3
 :7647-14-5
 :NaCl
 :MFCD00003477