ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-7004
  • 515-7009
  • 515-7008
  • 515-7007
  • 512-0610
  • 515-6006
  • 515-7006
  • 515-7005
  • 512-0645
  • 512-0644
  • 515-6005
  • Grade:
  • 1573 ½
  • 1573 ½
  • 1573 ½
  • 1573 ½
  • 1573
  • 1573
  • 1573 ½
  • 1573 ½
  • 1573
  • 1573
  • 1573
  • Weight:
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • 88 g/m²
  • Thickness:
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • Particle retention:
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • 25 µm
  • Filtration speed:
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)
  • 25 s (Herzberg)