ContactUsLinkComponent
Propylbenzene
  PROOCHE121
 :  
Propylbenzene
  PROOCHE121
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2 mL
  • Seq:
    2145
 :
 :120.19 g/mol
 :12,08029
 :159 °C (1013 hPa)
 :–99 °C
 :0.862 g/cm³ (20 °C)
 :45 °C
 :Ambient
 :203-132-9
 :2364
 :3,III
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :103-65-1
 :C₉H₁₂
 :MFCD00009377