Benzotrifluoride
Marketsource
Supplier: FLUOROCHEM
Wechseln zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: α,α,α-Trifluorotoluene, Solvent BTF
- CAS-Nummer:98-08-8
- Formel::C₇H₅F₃
- MDL-Nummer:MFCD00000372
- Molekulargewicht:146.11 g/mol
- Merck-Index:13,01111
- Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–29 °C
- Dichte:1.37 g/cm³ (20 °C)
- Flammpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Ambient
- EINECS:202-635-0
- UN:2338
- ADR:3,II
3 mögliche Produktvariationen vorhanden
Product Details & Documents
Synonyme: α,α,α-Trifluorotoluene, Solvent BTF
- CAS-Nummer:98-08-8
- Formel::C₇H₅F₃
- MDL-Nummer:MFCD00000372
- Molekulargewicht:146.11 g/mol
- Merck-Index:13,01111
- Siedepunkt:101 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–29 °C
- Dichte:1.37 g/cm³ (20 °C)
- Flammpunkt:12 °C
- Lagertemperatur:Ambient
- EINECS:202-635-0
- UN:2338
- ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformationen
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource



