ContactUsLinkComponent
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
  EHERC17774600
 :  
2,4,6-Trichlorophenol
  EHERC17774600
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
 :
 :197.45 g/mol
 :12,09773
 :244.5 °C (1013 hPa)
 :∼66 °C
 :1.675 g/cm³ (25 °C)
 :99 °C
 :201-795-9
 :2020
 :6.1,III
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :Ambient
 :88-06-2
 :C₆H₃Cl₃O
 :MFCD00002172