ContactUsLinkComponent
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
  MOLE42492972-100G
 :  Molekula
 :  
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
  MOLE42492972-100G
 :  Molekula
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :
 :166.18 g/mol
 :284 °C (1013 hPa)
 :49…51 °C
 :Ambient
 :202-211-5
 :93-02-7
 :C₉H₁₀O₃
 :MFCD00003314