Tapes, Plastilab®
Tape, 12,0 mm
Catalog # KART1053
Supplier: KARTELL
Wechseln zu:
Product Details & Documents
This tape is made of PTFE.
Length: 12,0 m
Colour: White
Spezifikationen:
- Width:12,0 mm
- Description:Tape
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



