0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Sodium dodecyl sulphate (SDS)
Sodium dodecyl sulphate (SDS)
Sodium dodecyl sulphate (SDS)
:
Serva
Sodium dodecyl sulphate (SDS)
:
Serva
:
151-21-3
:
:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
:
MFCD00036175
:
288.38 g/mol
:
14,08636
:
204…207 °C
:
1.1 g/cm³ (20 °C)
:
>100 °C
:
Ambient
:
205-788-1
:
1325
:
4.1,II
:
GHS02
:
GHS06