ContactUsLinkComponent
Aluminium chloride hexahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
Aluminium chloride hexahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
  1.01084.9026
 :  Merck
 :  
Aluminium chloride hexahydrate, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, SAFC®
  1.01084.9026
 :  Merck
 :  
  • Pk:
    25 kg
  • Seq:
    4283
 :
 :241.43 g/mol
 :∼100 °C
 :2.39 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-208-1
 :3260
 :8,II
 :GHS05
 :7784-13-6
 :AlCl₃·6H₂O
 :MFCD00149134