Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich® | Avantor

Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®

Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®
Zertifikate
Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®
Nuclear Fast Red, Sigma-Aldrich®

2 mögliche Produktvariationen vorhanden

Product Details & Documents
Synonyme:  CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
  • CAS-Nummer:6409-77-4
  • Formel::C₁₄H₈NNaO₇S
  • MDL-Nummer:MFCD00078493
  • Molekulargewicht:357.28 g/mol
  • Merck-Index:13,06512
  • Schmelzpunkt:300 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:229-088-0
Product Family Options

Produktinformationen

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 137,00 €
    137,00 €
    1 * 5 g
       137,00 €

  • Glass bottle for solids
    25 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 378,00 €
    378,00 €
    1 * 25 g
       378,00 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.