Auftragserfassung
Germany
AuftragsverfolgungKontakt
Trypsin

Trypsin

1.000
Catalog # FITZ20-TR35
Trypsin
Catalog # FITZ20-TR35
CAS Number:  
Trypsin

1.000

CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • VE:
    1.000
  • Cat. No.:
    FITZ20-TR35
  • CAS Nr.:
    9002-07-7
  • Enzymname:
    Trypsin
  • MDL No.:
    MFCD00082094
  • Lagerbedingungen:
    Refrigerator

Specifications