
Diethylene glycol monomethyl ether
Catalog # EHERC12606400
Lieferant: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:0,25 g
- Seq:3029
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:120.15 g/mol
Merck-Index:12,06116
Siedepunkt:193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:–65 °C
Dichte:1.025 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt:91 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:203-906-6
:GHS08
CAS-Nummer:111-77-3
Formel:C₅H₁₂O₃
MDL-Nummer:MFCD00002871