2-(4-Bromphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Jump to:
About this item
Synonyms: 2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
- CAS Number:4654-39-1
- Formula:C₈H₉BrO
- MDL Number:MFCD00002897
- Molecular Weight:201.06 g/mol
- Boiling Pt:275 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:36…38 °C
- Density:1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :Dichte: 1,4678 g/cm³ (28,5 °C)
- EINECS:225-093-7
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: 2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
- CAS Number:4654-39-1
- Formula:C₈H₉BrO
- MDL Number:MFCD00002897
- Molecular Weight:201.06 g/mol
- Boiling Pt:275 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:36…38 °C
- Density:1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :Dichte: 1,4678 g/cm³ (28,5 °C)
- EINECS:225-093-7
Product Family Options
Product Information
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



