1-(1-Naphthyl)-2-thiourea
Catalog #
Product Details & Documents
- CAS-Nummer:86-88-4
- Formel::C₁₀H₇NHC(S)NH₂
- MDL-Nummer:MFCD00041824
- Molekulargewicht:202.28 g/mol
- Merck-Index:13,00729
- Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:204…205 °C
- Dichte:>1 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:201-706-3
- ADR:6.1,II
- :Density: Min. 1 g/cm³ (20 °C)
- UN:1651



