Ethyl crotonate 96%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Über diesen Artikel
Synonyme: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
- CAS-Nummer:623-70-1
- Formel::C₆H₁₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009289
- Molekulargewicht:114.14 g/mol
- Merck-Index:13,02625
- Siedepunkt:143 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–79 °C
- Dichte:0.918 g/cm³
- Flammpunkt:34 °C
- EINECS:210-808-7
- UN:1862
- ADR:3,II
2 mögliche Produktvariationen vorhanden
Product Details & Documents
Synonyme: trans-Crotonic acid ethyl ester, 2-Butenoic acid ethyl ester, Crotonic acid ethyl ester, Ethyl trans-2-butenoate, trans-Ethyl crotonate, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
- CAS-Nummer:623-70-1
- Formel::C₆H₁₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00009289
- Molekulargewicht:114.14 g/mol
- Merck-Index:13,02625
- Siedepunkt:143 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–79 °C
- Dichte:0.918 g/cm³
- Flammpunkt:34 °C
- EINECS:210-808-7
- UN:1862
- ADR:3,II
Documents
ACRO16138
SDS
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4220 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
- Density:(20/4°C) 0.916 to 0.921 g/ml
- GC:≥95 %
- Acid value:≤1 mg KOH/g
Product Family Options
Produktinformationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



