Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
iFluor® 810, Acid | Avantor

iFluor® 810, Acid

Plastic bottle, 1 mg
Catalog # AATB1385
Reizend
Supplier:   AAT Bioquest
iFluor® 810, Acid
Catalog # AATB1385
Supplier:  AAT Bioquest
CAS Number:  
iFluor® 810, Acid
iFluor® 810, Acid

Plastic bottle, 1 mg

Wechseln zu:
CAS Number:  
Price
313,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents

In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.

  • Bright and photostable
  • Minimal quenching
  • Stable conjugation
  • ADR:5,II
Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 mg

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.