ContactUsLinkComponent
ReproSil pHoenix HPLC Columns
ReproSil pHoenix HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Certificates
ReproSil pHoenix HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MAISPH15.9E.S0546
  • MAISPH15.9E.S1030
  • MAISPH15.9E.S1010
  • Carbon load:
  • 22%
  • 22%
  • 22%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 12
  • 1 - 12
  • 1 - 12
  • Surface area:
  • 470 m²/g
  • 470 m²/g
  • 470 m²/g