Domiphen bromide
Supplier: Spectrum Chemical
Wechseln zu:
Über diesen Artikel
Domiphen Bromide, BP.
All Spectrum Chemical BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonyme: (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
- CAS-Nummer:538-71-6
- Formel::C₂₂H₄₀BrNO
- MDL-Nummer:MFCD00011769
- Molekulargewicht:414.48 g/mol
- Lagertemperatur:Ambient
2 mögliche Produktvariationen vorhanden
Product Details & Documents
Domiphen Bromide, BP.
All Spectrum Chemical BP grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Synonyme: (Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide, N,N-Dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)dodecan-1-aminium bromide
- CAS-Nummer:538-71-6
- Formel::C₂₂H₄₀BrNO
- MDL-Nummer:MFCD00011769
- Molekulargewicht:414.48 g/mol
- Lagertemperatur:Ambient
Documents
Product Family Options
Produktinformationen
- Pack typePkAvailabilityPrice
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



