0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
tert-Pentylmagnesium chloride
tert-Pentylmagnesium chloride 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
tert-Pentylmagnesium chloride 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
H54824.AE
:
Thermo Fisher Scientific
:
tert-Pentylmagnesium chloride 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran)
H54824.AE
:
Thermo Fisher Scientific
:
Pk:
100 mL
:
:
130.898 g/mol
:
0.831
:
Ambient
:
3399
:
"4.3",III
:
GHS02
:
GHS05
:
GHS07
:
28276-08-6
:
C₅H₁₁ClMg
:
MFCD00010356
:
4.3,III