0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
:
Apollo Scientific
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
:
Apollo Scientific
:
33619-78-2
:
:
C₅H₄Br₂F₆
:
MFCD03095411
:
92 °C/47mmHg
:
2 g/cm³ (25 °C)
:
GHS07
:
Ambient