0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
:
Apollo Scientific
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
:
Apollo Scientific
:
261762-88-3
:
:
C₈H₇BrClF
:
MFCD01631373
:
237.51 g/mol
:
130 °C/3mmHg
:
52…58 °C
:
Ambient
:
1759
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07