0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
APOSOR26691-25G
:
Apollo Scientific
:
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
APOSOR26691-25G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
166.18 g/mol
:
263…265 °C
:
112…115 °C
:
113 °C
:
GHS07
:
Ambient
:
498-02-2
:
C₉H₁₀O₃
:
MFCD00008747