0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
APOSOR15643-25G
:
Apollo Scientific
:
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
APOSOR15643-25G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Bottle
Pk:
25 g
Seq:
3308
:
:
200.28 g/mol
:
38…45 °C
:
GHS05
:
GHS07
:
Ambient
:
147081-29-6
:
C₁₀H₂₀N₂O₂
:
MFCD02683204