Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Methylisonicotinate-N-oxide

Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
Methylisonicotinate-N-oxide
Supplier:  Apollo Scientific
Certificates
Methylisonicotinate-N-oxide

4 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  4-(Methoxycarbonyl)pyridine 1-oxide
  • CAS Number:3783-38-8
  • Formula:C₇H₇NO₃
  • MDL Number:MFCD00128856
  • Molecular Weight:153.14 g/mol
  • Melting Pt:121…123 °C
  • Storage Temperature:Ambient
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Bottle
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 24,60 €
    24,60 €
    1 * 1 g
       24,60 €

    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 82,50 €
    82,50 €
    1 * 5 g
       82,50 €

    Specifications:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 25 g
       241,00 €

  • Bottle
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 791,00 €
    791,00 €
    1 * 100 g
       791,00 €

    Specifications:
    New Product
    New Product
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.