0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
:
Apollo Scientific
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
:
Apollo Scientific
:
23000-43-3
:
:
C₆H₅ClN₄
:
MFCD00661967
:
97…100 °C
:
2811
:
6.1,III
:
168.5837 g/mol
:
GHS06
:
Ambient