0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Copper (I) chloride
Copper(I) chloride 99%
Copper(I) chloride 99%
:
Apollo Scientific
Copper(I) chloride 99%
:
Apollo Scientific
:
7758-89-6
:
:
ClCu
:
MFCD00010971
:
1490 °C
:
430 °C
:
4.14 g/cm³ (25 °C)
:
231-842-9
:
2802
:
8,III
:
99 g/mol
:
GHS07
:
GHS09
:
Ambient