L-Methionine ≥99%
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Wechseln zu:
Über diesen Artikel
Ph.Eur, Pyrogen free
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
- CAS-Nummer:63-68-3
- Formel::C₅H₁₁NO₂S
- MDL-Nummer:MFCD00063097
- Molekulargewicht:149.21 g/mol
- Schmelzpunkt:284 °C
- Lagertemperatur:Ambient
- EINECS:200-562-9
6 mögliche Produktvariationen vorhanden
Product Details & Documents
Ph.Eur, Pyrogen free
Synonyme: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
- CAS-Nummer:63-68-3
- Formel::C₅H₁₁NO₂S
- MDL-Nummer:MFCD00063097
- Molekulargewicht:149.21 g/mol
- Schmelzpunkt:284 °C
- Lagertemperatur:Ambient
- EINECS:200-562-9
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerProduct Family Options
Produktinformationen
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



