Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99% | Avantor

2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%

Reizend
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
Zertifikate
2',3',4',5'-Tetrafluoroacetophenone 99%

4 mögliche Produktvariationen vorhanden

Product Details & Documents
Synonyme:  1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,3,4,5-Tetrafluorophenyl)ethanone, 1-Oxo-1-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)ethane
  • CAS-Nummer:66286-21-3
  • Formel::C₈H₄F₄O
  • MDL-Nummer:MFCD00134310
  • Molekulargewicht:192.11 g/mol
  • Siedepunkt:83…84 °C (20 mm Hg)
  • Dichte:1.408 g/cm³ (25 °C)
  • Flammpunkt:69 °C
  • Lagertemperatur:Ambient
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Product Family Options

Produktinformationen

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Bottle
    1 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g

  • Bottle
    5 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 5 g
       118,00 €

  • Bottle
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 565,00 €
    565,00 €
    1 * 25 g
       565,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2 170,00 €
    2 170,00 €
    1 * 100 g
       2 170,00 €

    Spezifikationen:
    New Product
    New Product