1-Hydroxypiperidine 95%
Supplier: Apollo Scientific
Wechseln zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: Piperidin-1-ol
- CAS-Nummer:4801-58-5
- Formel::C₅H₁₁NO
- MDL-Nummer:MFCD00038048
- Molekulargewicht:101.147 g/mol
- Lagertemperatur:Ambient
5 mögliche Produktvariationen vorhanden
Product Details & Documents
Synonyme: Piperidin-1-ol
- CAS-Nummer:4801-58-5
- Formel::C₅H₁₁NO
- MDL-Nummer:MFCD00038048
- Molekulargewicht:101.147 g/mol
- Lagertemperatur:Ambient
Product Family Options
Produktinformationen
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product



