ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, Edge® 48-126
Industrial gloves, Edge® 48-126
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Industrial gloves, Edge® 48-126
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE48-126/11
  • ANSE48-126/9
  • ANSE48-126/7
  • ANSE48-126/6
  • ANSE48-126/10
  • ANSE48-126/8
  • Model:
  • 48-126
  • 48-126
  • 48-126
  • 48-126
  • 48-126
  • 48-126
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Liner material:
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Polyester
  • Finish:
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • PU palm coating
  • Gauge:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Cuff style:
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • Knit wrist
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
  • EN 388:2016 (4121A)
Specifications