Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 126 Solution | Avantor

Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 126 Solution

BDE No 126 solution, Analytical standard, 1 mL
Catalog # 33682-1ML
Supplier:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 126 Solution
Catalog # 33682-1ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 126 Solution
Supelco® Organic Reference Standard, BDE No 126 Solution

BDE No 126 solution, Analytical standard, 1 mL

Wechseln zu:
CAS Number:  
Price
457,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 1 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS02, GHS08, GHS07, GHS09

Achtung! Bitte beachten: P210 - P273 - P301 + P310 + P331 - P302 + P352

Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pk:
    1 mL
  • Standards:
    Analytical standard
  • Description:
    BDE No 126 solution
  • Cat. No.:
    33682-1ML
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Formula:
    C₁₂H₅Br₅O
  • Storage conditions:
    2...8 °C
  • Storage temperature:
    2...8 °C
  • Hazard class description:
    H225 - H304 - H315 - H336 - H410
  • MDL No.:
    MFCD09265278
  • Flash point:
    –12 °C
  • Synonym(s):
    3,3′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether solution; 3,3′,4,4′,5-PentaBDE; PBDE 126
  • Molecular weight:
    564,69
  • CAS No.:
    366791-32-4
  • Shipping conditions:
    STD

Spezifikationen:

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.