Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Organic reference standard, chlorquinaldol, Mikromol ™ | Avantor

Organic reference standard, chlorquinaldol, Mikromol ™

Chlorquinaldol, Reference standard, 500 mg
Catalog # PROOMM0390.00
Organic reference standard, chlorquinaldol, Mikromol ™
Catalog # PROOMM0390.00
CAS Number:  
Organic reference standard, chlorquinaldol, Mikromol ™

Chlorquinaldol, Reference standard, 500 mg

Wechseln zu:
CAS Number:  
Price
1 660,00 €
Anmelden für die Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents

Zertifizierung: ISO 9001 Certified.

Spezifikationen:

Spezifikationen:

  • Pk:
    500 mg
  • Standards:
    Reference standard
  • Description:
    Chlorquinaldol
  • Cat. No.:
    PROOMM0390.00
  • Formula:
    C₁₀H₇Cl₂NO
  • Description:
    Chlorquinaldol
  • CAS No.:
    72-80-0

Spezifikationen: