ContactUsLinkComponent
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
  CHMPSILS02453.
 :  CHEMPUR
 :  
undefined
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
  CHMPSILS02453.
 :  CHEMPUR
 :  
  • Pk:
    1
 :
 :161.39 g/mol
 :13,04708
 :126 °C (1013 hPa)
 :–82 °C
 :0.7742 g/cm³ (20 °C)
 :6 °C
 :Ambient
 :213-668-5
 :2924
 :3,II
 :01-2119438176-38
 :GHS02
 :GHS06
 :GHS05
 :999-97-3
 :(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
 :MFCD00008259