ContactUsLinkComponent
Pyrimidine
  FLUO010973-5G
 :  
Pyrimidine
  FLUO010973-5G
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173
 :
 :80.09 g/mol
 :12,08170
 :123 °C (1013 hPa)
 :21 °C
 :1.529 g/cm³ (20 °C)
 :206-026-0
 :1993
 :3,III
 :289-95-2
 :C₄H₄N₂
 :MFCD00006059