0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
2,6-Dichloropyrazine
2,6-Dichloropyrazine
2,6-Dichloropyrazine
MOLE85389422-5G
:
Molekula
:
2,6-Dichloropyrazine
MOLE85389422-5G
:
Molekula
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
5 g
Seq:
3173
:
:
148.98 g/mol
:
120…122 °C (40 mmHg)
:
57…58 °C
:
1,713 g/cm³ (20 °C)
:
225-316-8
:
GHS07
:
4774-14-5
:
C₄H₂Cl₂N₂
:
MFCD00006125