Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Indium (III) chloride
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
:
Merck
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
10025-82-8
:
:
Cl₃In
:
MFCD00011058
:
221.18 g/mol
:
13,04980
:
800 °C (1013 hPa)
:
586 °C
:
4 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
3260
:
8,II
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
233-043-0