Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclooctanone, Sigma-Aldrich® | Avantor

Cyclooctanone, Sigma-Aldrich®

Ätzend
Supplier:   Merck
Cyclooctanone, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Zertifikate
Cyclooctanone, Sigma-Aldrich®

2 mögliche Produktvariationen vorhanden

Product Details & Documents
  • CAS-Nummer:502-49-8
  • Formel::C₈H₁₄O
  • MDL-Nummer:MFCD00001754
  • Molekulargewicht:126.2 g/mol
  • Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:39…41 °C
  • Dichte:0.9581 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Ambient
  • EINECS:207-940-2
  • UN:1759
  • ADR:8,III
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
Product Family Options

Produktinformationen

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 57,10 €
    57,10 €
    1 * 25 g
       57,10 €

  • Glass bottle for solids
    100 g
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 100 g
       118,00 €

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.