Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Sebacic acid
Sebacic acid, Sigma-Aldrich®
Sebacic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
Sebacic acid, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
111-20-6
:
:
C₁₀H₁₈O₄
:
MFCD00004440
:
202.25 g/mol
:
12,08558
:
374 °C (1013 hPa)
:
127…131 °C
:
1.21 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ200
:
221 °C
:
Ambient
:
203-845-5
:
01-2119519212-52