Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Diethyl succinate
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
:
Merck
Diethyl succinate, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
123-25-1
:
:
C₈H₁₄O₄
:
MFCD00009208
:
174.2 g/mol
:
12,09038
:
217 °C (1013 hPa)
:
–19 °C
:
1.04 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
80 °C
:
Ambient
:
204-612-0