Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Biotin

D-(+)-Biotin

Supplier:   Uptima
D-(+)-Biotin
Supplier:  Uptima
Certificates

2 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • CAS Number:58-85-5
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • MDL Number:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • Merck Index:13,01231
  • Melting Pt:232…233 °C
  • Density:1.41 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Refrigerator
  • EINECS:200-399-3
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle for solids
    200 mg
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg

  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 g
    1 * 1 g

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.