Sulphuric acid 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7664-93-9
:
Formel:H₂SO₄
MDL-Nummer:MFCD00064589
:98.08 g/mol
Dichte:1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
Frequently Bought Together