Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Germany
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
D(+)-Xylose
D-(+)-Xylose, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Xylose, Sigma-Aldrich®
:
Merck
D-(+)-Xylose, Sigma-Aldrich®
:
Merck
:
58-86-6
:
:
C₅H₁₀O₅
:
MFCD00151475
:
150.13 g/mol
:
13,10142
:
331 °C (1013 hPa)
:
154 °C
:
1.525 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
200-400-7