0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Germany
ContactUsLinkComponent
Sulphur
Sulphur ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
Sulphur ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
:
Thermo Fisher Scientific
Sulphur ≥99.9995% (metals basis), pieces, Puratronic®
:
Thermo Fisher Scientific
:
7704-34-9
:
:
S
:
MFCD00085316
:
32.07 g/mol
:
13,09059
:
445 °C (1013 hPa)
:
113…119 °C
:
2.36 g/cm³ (20 °C)
:
168 °C
:
Ambient
:
231-722-6
:
1350
:
4.1,III
:
GHS02
:
GHS07
msds_ALFA010343