Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
Diaphragm vacuum pumps, V-600
Diaphragm vacuum pumps, V-600
Supplier:  BUCHI
Certificates
Diaphragm vacuum pumps, V-600
Supplier:  BUCHI

Specifications

  • Catalog No:
  • BUCH11V600300
  • BUCH11V600220
  • BUCH11V600320
  • BUCH11V600310
  • BUCH11V600020
  • BUCH11V600200
  • BUCH11V600120
  • BUCH11V600010
  • BUCH11V600000
  • BUCH11V600210
  • BUCH11V600110
  • BUCH11V600100
  • Model:
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • V-600
  • Flow rate:
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • 3,1 m³/h
  • Final pressure (abs.):
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • 1,5±1 mbar
  • W×D×H:
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • 330×291×321 mm
  • Weight:
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg
  • 13,9 kg

Specifications