Preparative HPLC columns, Ultra Silica
: Restek
Base-deactivated spherical silica is useful for normal-phase or HILIC separations.
- Catalog No:
- REST9100518
- REST9100517
- REST9100569
- REST9100568
- REST9100567
- REST9100559
- REST9100558
- REST9100557
- REST9100579
- REST9100519
- REST9100578
- REST9100577
- Carbon load:
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Endcapped:
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3
- L3